Learn More
DWK Life Sciences Extractor Wheaton™ de 22 mm
Código de producto. 12411571 Tienda Wheaton Science Products Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Rosca de tornillo inferior:
24-400
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Rosca de tornillo inferior Tamaño de la unidad
12411571 24-400 cada uno
1 options
Código de producto. 12411571 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor 415502
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    261.00€
    247.19€ / paquete de 1
    Ahorro 13.81€
    5% Descuento
Fecha estimada de envoi: 10-03-2027
Para la extracción continua de analitos de un sólido en un disolvente orgánico
  • Elimina la necesidad de los ganchos, resortes y pinzas comunes en los diseños de juntas esmeriladas estándar
Especificaciones
Tipo de producto Extractor Soxhlet
Para utilizar con (aplicación) Se utiliza para la extracción continua de analitos de un sólido en un disolvente orgánico
Certificaciones/conformidad ASTM E 438
Rosca de tornillo inferior 24-400
Rosca superior 20-400