Descripción
Mantenga la integridad de los cierres con una gran variedad de revestimientos para tapón. Los viales de centelleo líquido Wheaton™ se han fabricado con plástico de HDPE, rígido pero flexible.
- Revestimientos de polietileno con espuma resistentes a ácidos, álcalis, disolventes, alcohol, aceites, productos cosméticos domésticos y productos acuosos
- Revestimientos de lámina metálica/pulpa resistentes a hidrocarburos, aceites, cetona
Información de órdenes
Diámetro exterior x alto: 1,125 x 2,375 in. (27 x 61 mm) con tapa. Diámetro interior mínimo del cuello: 0,5 in (12,3 mm). Envasados en bandejas, cada una de las cuales puede contener 100 viales. Envasados con tapones acoplados o con los tapones envasados por separado. Las cajas de 1000 viales se envasan en una única bolsa de plástico con los tapones en una bolsa independiente.
Especificaciones
Especificaciones
| Material (revestimiento) | Sin septum |
| Diámetro interior del cuello (imperial) | 0,5 in |
| Diámetro exterior (imperial) | 1,06 in, 27 mm |
| Diámetro interior del cuello (métrico) | 12,7 mm |
| Color | Blanco |
| Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
| Esterilidad | Non-sterile |
| Volumen (métrico) | 20 ml |
| Altura (imperial) | 2,4 in |
| Tipo de empaquetado | Bandeja |
| Mostrar más |