Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Viales con tapa de rosca de 15 mm x 45 mm
Código de producto. 12492741 Tienda Wheaton Science Products Productos
Change view
Click to view available options
Color:
Transparente
Ámbar
Marking Spot:
No
Sí
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Marking Spot unitSize
12492741 Ámbar Sí paquete de 1000
12482741 Ámbar No paquete de 1000
12472741 Transparente Sí paquete de 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 12492741 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor 22479501
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los viales con rosca Wheaton de 15 x 45 están diseñados principalmente para su uso en los Waters WISP™ de 48 posiciones y otros muestreadores automáticos. Los viales están fabricados con vidrio de borosilicato de tipo I y se presentan en bandejas de 100 unidades envasadas al vacío para mayor comodidad y limpieza.
  • Fabricados con vidrio de borosilicato tipo I transparente y ámbar
  • Insertos de volumen limitado disponibles por separado
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Ámbar
Diámetro exterior (imperial) 15 mm
Material Vidrio de borosilicato
Volumen (métrico) 4 mL
Altura (imperial) 1,77 in
Tipo de tapón Tapón de rosca
Cantidad 1000/caja
Tamaño del tapón 13-425
Marking Spot Sí
Altura (métrico) 45 mm