Learn More
Abnova™ Proteína nativa de la aglutinina del germen de trigo de germen de trigo
Código de producto. 16212280
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16212280 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 16212280 Proveedor Abnova™ N.º de proveedor P5361.5mg
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 29-12-2026
Se usa en enzimas, SDS-PAGE
Especificaciones
Formulación Liofilizada a partir de Tris-HCl de 0,05 M, NaCl de 0,15 M, pH 8,6
Cantidad 5 mg
Estado normativo RUO
Contenido y almacenamiento Almacenar a -20 °C. Después de la reconstitución con agua desionizada que contiene cloruro sódico al 0,9 %, almacenar a -20 °C. Dividir para evitar repetir la congelación y descongelación.
Formulario Liofilizado
Para utilizar con (aplicación) Actividad enzimática, dodecilsulfato sódico: electroforesis en gel de poliacrilamida
Grado de pureza o calidad ≥ 94%
Especie del huésped Plantas
Tipo de producto Proteína nativa de la aglutinina (germen de trigo)