Learn More
Cytiva Whatman™ UNIPLATE™ 96-microplacas bien transparentes
Descripción
- Poliestireno
- Resisten temperaturas bajas (-20 °C) para almacenamiento a largo plazo
- Fondo de pozo plano, redondo o en forma de V.
- Cumple™con los estándares ANSI /SBS (American National Standards Institute, Society of Biomolecular Screening) para compatibilidad con la mayoría de lectores de microplacas y dispositivos de manipulación automatizada de placas
- Sin tratar
Especificaciones
Especificaciones
| Formato | Estándar |
| Tapa | Sin tapa |
| Descripción | Microplacas UNIPLATE |
| matriz, red, conjunto | 8 x 12 |
| Color | Transparente |
| Material | Poliestireno |
| Volumen del pocillo (métrico) | 650 μl |
| N.° de pocillos | 96 |
| Tratamiento de superficie | Sin tratar |
| Forma del pocillo | Cuadrado, fondo plano (pozo F) |
| Mostrar más |