Learn More
Cytiva Filtros de jeringa Whatman™ Uniflo, 0,22μ m, medios de filtración PTFE
Código de producto. 15893587
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro (métrico):
13 mm
25 mm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
19,6 x 16,9 mm
24,5 x 29,2 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 500
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro (métrico) Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) unitSize
15893587 25 mm 24,5 x 29,2 mm paquete de 500
15873587 13 mm 19,6 x 16,9 mm paquete de 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15893587 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 99112502
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los filtros de membrana de PTFE son esterilizables en autoclave. Están disponibles en tamaños de poro de 0,22 μm y 0,45 μm. El nylon es resistente a una gama de disolventes orgánicos y adecuado para su uso con muestras de alto pH. El nylon puede unir proteínas, lo que lo hace inadecuado para aplicaciones de recuperación de proteínas.
Whatman™ Uniflo™ non-sterile PTFE syringe filters are disposable filter units designed to provide clean filtrate from small volumes up to 100 mL. They are available in a variety of membrane choices with a polypropylene overmold housing.
Los filtros de jeringa Puradisc Whatman de 25 mm de la división Life Sciences de GE Healthcare combinan la calidad superior con la rentabilidad. Son adecuados para una filtración de jeringa rutinaria rápida de muestras de volumen reducido de hasta 100 ml durante la preparación de muestras en el laboratorio. Están disponibles en una variedad de opciones de membrana y tamaños de poro con una carcasa de sobremolde de polipropileno. Los filtros Uniflo están impresos individualmente por inyección de tinta para facilitar la identificación del filtro y se envasan en cajas de plástico reciclables y limpias para optimizar el espacio de almacenamiento en el laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material PTFE
Material (membrana) PTFE
Tamaño de poro 0,22 μm
Esterilidad No estéril
Área de filtración 0,65 cm2
Para utilizar con (aplicación) Aplicación de recuperación de proteínas
Material de la carcasa Polipropileno
Estilo de entrada Luer Lock hembra
Estilo de salida Slip Luer macho
Tasa de presión 67,5 psi
Línea de productos Whatman
Cantidad 500 unidades
Tipo Filtro de jeringa
Volumen (métrico) 100 ml (muestra)
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 24,5 x 29,2 mm
Diámetro (métrico) 25 mm