Learn More
Cytiva Membranas de nitrato de celulosa de tipo WCN Whatman™
Código de producto. 11384854
Change view
Click to view available options
Tamaño de poro:
0,1 μm
0,2 μm
0,45 μm
0,65 μm
0,8 μm
1,0 μm
1,2 μm
3,0 μm
5 μm
Diámetro (métrico):
13 mm
25 mm
37 mm
47 mm
50 mm
90 mm
142 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 25
26 product options available for selection
Product selection table with 26 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño de poro Diámetro (métrico) unitSize
11384854 1,0 μm 25 mm paquete de 100
11324864 3,0 μm 25 mm paquete de 100
10154211 0,45 μm 25 mm paquete de 100
11354854 0,8 μm 25 mm paquete de 100
11374834 0,1 μm 47 mm paquete de 100
11394854 1,0 μm 47 mm paquete de 100
11364844 0,45 μm 47 mm paquete de 100
11364864 5 μm 90 mm paquete de 25
11314864 1,2 μm 142 mm paquete de 25
10565361 0,8 μm 47 mm paquete de 100
10470713 5 μm 47 mm paquete de 100
11304854 0,45 μm 142 mm paquete de 25
10652972 3,0 μm 47 mm paquete de 100
11334854 0,65 μm 47 mm paquete de 100
11364854 0,8 μm 37 mm paquete de 100
11384834 0,2 μm 13 mm paquete de 100
11364834 0,1 μm 25 mm paquete de 100
10777222 0,2 μm 47 mm paquete de 100
11334844 0,45 μm 13 mm paquete de 100
11344864 5 μm 25 mm paquete de 100
11394844 0,45 μm 90 mm paquete de 25
11324844 0,2 μm 142 mm paquete de 25
11395044 0,8 μm 90 mm paquete de 25
10694112 0,2 μm 25 mm paquete de 100
11314844 0,2 μm 90 mm paquete de 25
11374844 0,45 μm 50 mm paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 26 options available.
26 options
Código de producto. 11384854 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 7190002
Recomendada para la mayoría de aplicaciones de rutina, esta membrana se ha fabricado en condiciones estrictamente controladas. Las membranas de nitrato de celulosa de tipo WCN de Whatman™ tienen una distribución estrecha del tamaño de poro para ofre
Recomendada para la mayoría de aplicaciones de rutina, esta membrana se ha fabricado en condiciones estrictamente controladas. Las membranas de nitrato de celulosa de tipo WCN Whatman™ tienen una distribución estrecha del tamaño de poro para ofrecer
  • Entre los más fuertes de su tipo con una flexibilidad notablemente mejorada y tolera el abuso sin sacrificar la integridad
  • Bajo nivel de sustancias extraíbles—generalmente por debajo del otras membranas similares
  • La fabricación avanzada garantiza una distribución estrecha del tamaño de los poros y una mínima variación entre los lotes
  • Esterilizable en autoclave a 121 °C (250 °F), con baja contracción
  • Círculos de cuadrícula disponibles (Cat. n.º serie 09-529-710)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Color Blanco
Material Nitrato de celulosa
Tamaño de poro 1,0 μm
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Clarificación de la filtración (general)
Hidrofobicidad Hidrófilo
Cantidad 100/paq.
Diámetro (métrico) 25 mm
compliance-icons
Nombre del producto
  • cellulose nitrate circles, plain, 1µm 25mm
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Sólido inflamable Categoría 1
  • Sólido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H228-Sólido inflamable.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: nitrocellulose