Learn More
Cytiva Sistema de transferencia TurboBlotter Whatman™, recargas grandes
Código de producto. 11959297
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud del gel (imperial):
5,9 in
7,8 in
8,2 in
9,8 in
Longitud del gel (métrico):
15 cm
20 cm
21 cm
25 cm
Anchura del gel (imperial):
4,7 in
5,9 in
7,8 in
Anchura del gel (métrico):
12 cm
15 cm
20 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud del gel (imperial) Longitud del gel (métrico) Anchura del gel (imperial) Anchura del gel (métrico) Tamaño de la unidad
11959297 5,9 in 15 cm 5,9 in 15 cm cada uno
11939297 8,2 in 21 cm 4,7 in 12 cm cada uno
11979297 7,8 in 20 cm 5,9 in 15 cm cada uno
11919307 9,8 in 25 cm 7,8 in 20 cm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11959297 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 10416314
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    349.00€
    318.00€ / paquete de 1
    Ahorro 31.00€
    8% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Para usar con los kits TurboBlotter
Los paquetes de recarga contienen membranas y papeles adicionales necesarios para transferencias posteriores.
  • Consta de una lámina de membrana de nylon Nytra™ SPC de 0,45μm
  • Una mecha de papel de transferencia de 3mm Chr
  • Pila de blotter compuesta de ocho láminas de papel de transferencia de 3mm Chr
  • 20 láminas de papel de transferencia GB004
  • Los recambios contienen cinco juegos de materiales de transferencia
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Kit de transferencia para transferencia de TurboBlotter™ en gel, 15 x 15 cm
Tipo Recarga de TurboBlotter Nytran™ SPC de 0,45μm™
Incluye Cinco juegos de materiales de transferencia (membrana Nytran™ SPC, mecha y pila de 8 láminas de papel para cromatografía de 3mm y 20 láminas de papel GB004)
Longitud del gel (imperial) 5,9 in
Longitud del gel (métrico) 15 cm
Anchura del gel (imperial) 5,9 in
Anchura del gel (métrico) 15 cm