Learn More
Cytiva Embudo de filtro de tres piezas Whatman™
Descripción
Includes
Placa acrílica con una temperatura de trabajo máxima de 65 °C
Ofrece filtración rápida y sencilla. Los embudos de filtro de tres piezas Whatman™ se desmontan de forma rápida para la inserción de un filtro nuevo. Los embudos están disponibles con una selección de tres placas y se suministran en varios tamaños.
- Construcción de tres piezas; el embudo se desmonta rápidamente para la inserción de un nuevo filtro
- Las bridas de sellado de vidrio son planas y esmeriladas para garantizar un buen sellado del filtro
- Los sólidos retenidos se depositan en el interior del círculo del filtro
- La fijación de los bordes evita la pérdida periférica y el posible paso de la solución en torno al círculo de filtro, en lugar de hacerlo a través de él
- Las piezas se pueden limpiar de manera rápida y eficaz gracias a su diseño sencillo
- Acrílica: suministrada de serie; apta para la filtración de la mayoría de soluciones acuosas; temperatura de funcionamiento máxima de 65°C
- Placa de polipropileno - extra opcional. Recomendado para la mayoría de los ácidos (excepto el ácido nítrico concentrado y el ácido sulfúrico fumante) a temperatura ambiente; apta también para la mayoría de alcoholes, glicoles, cetonas y éteres; temperatura de funcionamiento máxima de 100°C
- PTFE - para prácticamente todos los ácidos, álcalis y disolventes comunes a temperaturas de hasta 100°C; temperatura de funcionamiento máxima de 200°C
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Polipropileno |
| Área de filtración | 2 cm2 |
| Incluye | Placa acrílica |
| Tipo | Embudo de filtro |
| Volumen (métrico) | 16 mL |
| Altura (imperial) | 5,35 in |
| Altura (métrico) | 13,6 cm |
| Diámetro de la membrana (métrico) | 25 mm |