Learn More
Cytiva Membranas de ésteres de celulosa mixta estéril Whatman™, ME 25
Código de producto. 11355394
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro (métrico):
47 mm
50 mm
Color:
Blanco
Negro
Color de rejilla:
Blanco
Negro
No aplicable
Cantidad:
100/Pk.
1000/Pk.
400/Pk.
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 1000
paquete de 400
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro (métrico) Color Color de rejilla Cantidad unitSize
11355394 50 mm Negro Blanco 100/Pk. paquete de 100
11335314 47 mm Blanco No aplicable 100/Pk. paquete de 100
11345394 47 mm Negro Blanco 1000/Pk. paquete de 1000
11335394 47 mm Negro Blanco 100/Pk. paquete de 100
11345384 47 mm Blanco Negro 100/Pk. paquete de 100
13247119 50 mm Blanco Negro 400/Pk. paquete de 400
13267119 50 mm Blanco Negro 100/Pk. paquete de 100
13237119 47 mm Blanco Negro 100/Pk. paquete de 100
13257119 47 mm Blanco Negro 400/Pk. paquete de 400
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Código de producto. 11355394 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 10409772
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    192.00€
    185.00€ / paquete de 100
    Ahorro 7.00€
    3% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Cytiva Whatman Membranas estériles de éster de celulosa mixta, ME 25, negras, diámetro exterior: 47 mm, 1,85 in, color de la rejilla: blanco, esterilizables en autoclave. sí, grado: ME 25, incluye: Con papel intercalado y sin almohadilla, tipo de membrana: WME, tamaño de poro: 0,45 um, capacidad de unión a proteínas: media
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Peso base 4,3 a 5,0 mg/cm2
Color Negro
Material (membrana) MCE
Tamaño de poro 0,45 μm
Esterilidad Estéril
Para utilizar con (aplicación) Para la evaluación cuantitativa de recuentos de microorganismos
Grado ME 25
Color de rejilla Blanco
Hidrofobicidad Hidrófilo
Incluye Papel de intercalado, sin almohadilla
Capacidad de unión de proteínas Medio
Cantidad 100/Pk.
Tamaño de la rejilla (métrico) 0,31cm
Tipo de superficie Rejilla
Temperatura de funcionamiento (imperial) 266 °F
Temperatura de funcionamiento (métrico) 130 °C
Tipo Membrana
Caudal 12,5 s/100 ml/12,5 cm2
Diámetro (imperial) 1,96 in
Diámetro (métrico) 50 mm
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • ME25/31 ST, 0.45 µm 50 mm, 100 pack
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Sólido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H228-Sólido inflamable.