Learn More
Cytiva™ Membranas de ésteres de celulosa mixta estéril Whatman™, ME 25
Descripción
Cytiva Whatman Membranas estériles de éster de celulosa mixta, ME 25, negras, diámetro exterior: 47 mm, 1,85 in, color de la rejilla: blanco, esterilizables en autoclave. sí, grado: ME 25, incluye: Con papel intercalado y sin almohadilla, tipo de membrana: WME, tamaño de poro: 0,45 um, capacidad de unión a proteínas: media
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Peso base | 4,3 a 5,0 mg/cm2 |
| Color | Blanco |
| Material (membrana) | MCE |
| Tamaño de poro | 0,45 μm |
| Esterilidad | Estéril |
| Para utilizar con (aplicación) | Para la evaluación cuantitativa de recuentos de microorganismos |
| Grado | ME 25 |
| Color de rejilla | Negro |
| Hidrofobicidad | Hidrófilo |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- ME25/51 ST, 0.45µm 47mm
- Atención
- Sólido inflamable Categoría 1
- Sólido inflamable Categoría 2
- H228-Sólido inflamable.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- MIXTURE LIST-Contain: nitrocellulose