Learn More
Cytiva Whatman™ Conector de acoplamiento de oliva de acero inoxidable de repuesto para colectores de filtración a presión de las series MD050 y MD142
Descripción
- Tipo de producto: Conector de acoplamiento de oliva
- Modelo: MD050/0/18
- Material: acero inoxidable
- Incluye: Sello de PTFE
- Para uso con (aplicación): Filtración a presión
- Para su uso con (equipo): Colectores de filtración a presión de las series MD050 y MD142 (conector de manguera de presión)
Especificaciones
Especificaciones
| Conectores | Con diám. ext. de oliva de 9 a 11 mm |
| Desechables | Reutilizable |
| Para utilizar con (equipo) | Colectores de filtración a presión de las series MD050 y MD142 |
| Material | Acero inoxidable |
| Esterilidad | No estéril |
| Para utilizar con (aplicación) | Filtro de presión |
| Incluye | Cierre de PTFE |
| Modelo | MD050/0/18 |
| N.° por paquete | 1 unidad |
| Tipo | Conector de acoplamiento de oliva |
| Mostrar más |