Learn More
Cytiva Membranas de celulosa regenerada Whatman™ grado RC 55
Descripción
- Humectación espontánea y muy buena resistencia a la humedad
- Extremadamente resistentes a productos químicos; apropiadas para disolventes acuosos y orgánicos
- Hidrófilas
- Mecánicamente estables
- Esterilizables p
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Celulosa regenerada |
| Tamaño de poro | 0,5 μm |
| Hidrofobicidad | Hidrófilo |
| Grosor (métrico) | 75 μm |
| Diámetro (métrico) | 100 mm |