Learn More
Cytiva Papel de filtro para análisis cuantitativo: Círculos de grado 541
Código de producto. 11370514
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro (métrico):
400 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. Diámetro (métrico) unitSize
11370514 400 mm paquete de 100
1 options
Código de producto. 11370514 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 1541400
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Recomendados cuando la filtración rápida de un precipitado gelatinoso para un análisis gravimétrico se realiza en una solución con alto de nivel de ácido o álcali. Las láminas para papel de filtro cuantitativo Whatman™: Los círculos de grado 541 son filtros de celulosa endurecida con ácido, lo que reduce la ceniza a un nivel extremadamente bajo.
Whatman Los papeles de filtro cuantitativos endurecidos sin cenizas se endurecen con ácido para brindar alta resistencia en húmedo y resistencia química con un contenido de cenizas extremadamente bajo. Son adecuados para una amplia gama de procedimientos de filtración críticos. 
  • Gran retención nominal de partículas para una filtración analítica rápida.
  • Alta resistencia a la humedad
  • Alta resistencia química a suspensiones de ácidos fuertes y álcalis
  • Retención de precipitado gelatinoso
  • 22 μm índice nominal de retención de partículas
  • Velocidad de flujo rápida (velocidad de filtración de Herzberg: 34 s)
  • Concentración máxima de cenizas del 0,006 %
  • Determinación cuantitativa de sedimentos lácteos
Aplicaciones
  • Utilizar como filtro de alimentos para animales para determinar el contenido de fibra
  • Determinación del contenido de gelatina en leche y nata
  • Cuantificación de cloruro en cemento, así como cloruro y fósforo en carbón y coque
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Particle Retention >20 a 25 μm
Velocidad de filtración ASTM, 12 segundos; Herzberg, 34 segundos
Para utilizar con (aplicación) Superficie lisa y dura. Precipitados gelatinosos gruesos. Útil para las etapas intermedias del análisis gravimétrico
Grado 541
Porosidad Grueso
Cantidad 100/paq.
Diámetro (métrico) 400 mm