Learn More
Cytiva Las láminas para papel de filtro cuantitativo Whatman™: Círculos de grado 540
Descripción
Se utiliza como filtro gravimétrico durante el análisis de metales en soluciones alcalinas o ácidas y en la recogida de hidróxidos. Las láminas para papel de filtro cuantitativo Whatman™: Los círculos de grado 540 cuentan con una superficie con tratamiento para ácidos que evita el desgarro durante la filtración y permite al usuario despegar precipitados del papel.
- Papel de filtro de laboratorio de celulosa con tratamiento de ácido de alta pureza
- Mecánicamente resistente
- Adecuado para el análisis cuantitativo o gravimétrico de muestras muy ácidas o alcalinas
- Contenido de ceniza extremadamente bajo (0,006 % de ceniza como máximo)
- Retención nominal de partículas de 8 μm
- Caudal medio (velocidad de filtración de Herzberg: 200 s)
Especificaciones
Especificaciones
| Caudal de aire | 13 s/100 ml/pulg2 |
| Descripción | Filtro de precipitado fino sin cenizas de grado 540, círculos de 21 mm (100 unidades) |
| Tipo de filtro | Endurecido sin cenizas |
| Formato | Disco |
| Material | Línteres de algodón |
| Particle Retention | 8 μm |
| Velocidad de filtración | ASTM, 55 segundos; Herzberg, 200 segundos |
| Para utilizar con (aplicación) | Se utiliza con frecuencia en el análisis gravimétrico de metales en soluciones ácidas/álcali y en la recogida de hidróxidos después de la precipitación por álcalis fuertes. |
| Grado | Grado 540 |
| Porosidad | Medio |
| Mostrar más |