Learn More
Cytiva Las láminas para papel de filtro cuantitativo Whatman™: Círculos de grado 50
Descripción
Permite una fuerte retención para precipitados cristalinos muy finos.Las láminas para papel de filtro cuantitativo Whatman™:Los círculos de grado 50 resisten la destrucción, la manipulación húmeda y la eliminación precipitada por raspado.
Papel de filtro endurecido y muy glaseado
- Diseño de filtro más delgado (grosor medio de 115µ m) que la mayoría üde los papeles de filtro de Bchner
- Tratamiento con ácido para alta resistencia a la humedad y a productos químicos
- Retención nominal de partículas de 2,7 µm
- Velocidad de flujo lento (velocidad de filtración de Herzberg 2685 s)
- Alta pureza y bajo contenido de cenizas (0,015 % de cenizas máximo)
- Compatible con üembudos Hirsch o Bchner
Especificaciones
Especificaciones
| Caudal de aire | 144 s/100 ml/pulg.2 |
| Descripción | Flitro de grado 50 para análisis cuantitativo, fino, círculo de 42,5 mm (100 unidades) |
| Tipo de filtro | Bajo contenido en cenizas endurecido |
| Formato | Disco |
| Material | Línteres de algodón |
| Particle Retention | 2.7 μm |
| Tamaño de poro | 2,7 μm |
| Velocidad de filtración | ASTM, 250 segundos; Herzberg, 2685 segundos |
| Caudal | Lenta |
| Para utilizar con (aplicación) | Para filtraciones cualitativas o cuantitativas que requieran asistencia al vacío en 3 embudos de filtración de piezas o Büchner. |
| Mostrar más |