Learn More
Cytiva Las láminas para papel de filtro cuantitativo Whatman™: Círculos de grado 42
Código de producto. 11352955
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro (métrico):
42,5 mm
47 mm
55 mm
70 mm
90 mm
110 mm
125 mm
150 mm
185 mm
240 mm
320 mm
Tamaño de la unidad:
100 PCS
paquete de 100
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro (métrico) unitSize
11352955 42,5 mm paquete de 100
11340474 47 mm 100 PCS
10586921 55 mm paquete de 100
11372955 70 mm 100 PCS
10740783 90 mm paquete de 100
11392955 110 mm paquete de 100
11302965 125 mm paquete de 100
11312965 150 mm paquete de 100
11322965 185 mm paquete de 100
11332965 240 mm paquete de 100
11330474 320 mm paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Código de producto. 11352955 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 1442042
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Filtra y retiene partículas extremadamente pequeñas. Las láminas para papel de filtro cuantitativo Whatman™: Los círculos de grado 42 son adecuados para los procesos que requieren el uso de un rasante.
Los grados sin ceniza son filtros muy puros aptos para una amplia gama de procedimientos de filtración analíticos críticos. Los papeles filtro cuantitativos Whatman™ se han diseñado para análisis gravimétricos y la preparación de muestras para análisis instrumentales.
  • Sin ceniza: 0,007 % de ceniza como máximo
  • La retención nominal de partículas finas (2,5 µm) elimina las partículas grandes que podrían interferir con instrumentos sensibles
  • Velocidad de filtración de Herzberg de 1870 s
  • Se utilizan frecuentemente como filtro de carbonato de calcio
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Caudal de aire 96 s/100 ml/pulg.2
Descripción Papel de filtro sin cenizas de grado 42 para análisis instrumental, círculo de 42,5 mm (100 unidades)
Tipo de filtro Sin ceniza
Formato Disco
Material Línteres de algodón
Particle Retention 2,5 μm
Tamaño de poro 2,5 μm
Velocidad de filtración De 1870 s
Caudal Lenta
Para utilizar con (aplicación) Diseñado para el análisis gravimétrico y la preparación de muestras para el análisis instrumental.para el análisis gravimétrico crítico con la mejor retención de partículas.
Grado Grado 42
Porosidad Fina
Cantidad 100/paq.
Grosor (métrico) 200 μm
Tipo Papel filtro sin cenizas
Diámetro (imperial) 16,73 in
Diámetro (métrico) 42,5 mm