Learn More
Cytiva Papeles de filtro cualitativo Whatman™ – Grado 520 B
Descripción
Papeles de filtro cualitativos para uso técnico
- Fabricado con celulosa reforzada
- Formato de círculo plano
- Alta resistencia mecánica
- Caudal alto
Papeles de filtro cualitativos para uso técnico
- Fabricado con celulosa reforzada
- Formato de círculo plano
- Alta resistencia mecánica
- Caudal alto
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | 520b FF 240 mm 50/paquete |
| Formato | Disco |
| Material | Celulosa |
| Particle Retention | 20 μm |
| Velocidad de filtración | 15 s |
| Para utilizar con (aplicación) | Papel de filtro grueso y plisado de grado 520bll ½ con alta resistencia a la humedad que ofrece una velocidad de flujo muy alta. |
| Grado | Grado 520b |
| Cantidad | 50/Pk. |
| Grosor (métrico) | 500 μm |
| Diámetro (imperial) | 9,4 in |
| Mostrar más |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?