Learn More
Cytiva Papel de filtro para análisis cualitativo de grado 2V Whatman™
Descripción
- La superficie adicional expuesta disminuye el tiempo de filtración
- Capacidad de carga total mejorada
- Caudal mantenido
- Tamaño de poro: 8 μm
- Diámetro: 10,6 in (270mm)
- Grosor: 190 μm
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Papel de filtro preplegado de grado 2V para análisis cualitativo, círculo de 270 mm (100 unidades) |
| Formato | Disco |
| Material | Celulosa |
| Tamaño de poro | 8 μm |
| Velocidad de filtración | De 240 s |
| Para utilizar con (aplicación) | En comparación con los filtros plegados en cuadrante, el papel de filtro preplegado de grado 2V Whatman de GE expone un área de superficie adicional, lo que permite una mayor capacidad de carga y un menor tiempo de filtración. |
| Grado | Grado 2V |
| Cantidad | 100/paq. |
| Grosor (métrico) | 190 μm |
| Diámetro (métrico) | 270 mm |