Learn More
Cytiva Los círculos para el papel de filtro cualitativo Whatman™: Círculos de grado 2
Código de producto. 11342825
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro (métrico):
42,5 mm
47 mm
55 mm
70 mm
90 mm
110 mm
125 mm
150 mm
185 mm
240 mm
270 mm
320 mm
385 mm
500mm
Tamaño de la unidad:
100 PCS
paquete de 100
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro (métrico) unitSize
11342825 42,5 mm 100 PCS
11380424 47 mm paquete de 100
11352825 55 mm paquete de 100
10612371 70 mm paquete de 100
11372825 90 mm paquete de 100
11382825 110 mm 100 PCS
10323971 125 mm paquete de 100
11302835 150 mm paquete de 100
11312835 185 mm paquete de 100
10716462 240 mm paquete de 100
11350424 270 mm paquete de 100
11332835 320 mm paquete de 100
11360424 385 mm paquete de 100
11370424 500mm paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Código de producto. 11342825 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 1002042
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Conserva y absorbe más que los filtros de grado 1, con un aumento correspondiente en el tiempo de filtración. Los círculos para el papel de filtro cualitativo Whatman™: Los círculos de grado 2 se utilizan para la monitorización de contaminantes espe
Estos filtros de celulosa se utilizan en técnicas analíticas cualitativas para determinar e identificar materiales y para clarificar líquidos. 
  • Retención de partículas: 8 μm
  • Porosidad: Mediana fina
  • Velocidad de filtración: ASTM™ , 55 seg.; Herzberg, 240 s
  • Superficie: suave
  • Mantiene los nutrientes del suelo en ensayos de crecimiento de plantas.
  • Se utilizan para análisis de suelos y procedimientos de pruebas de siembra en el sector agrícola
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Papel de filtro para análisis cualitativo de grado 2, grado estándar, círculo, 42,5 mm
Formato Disco
Material Celulosa
Particle Retention >8 μm
Velocidad de filtración De 240 s
Caudal Media
Para utilizar con (aplicación) Filtro , grado estándar se utilizan para la monitorización de contaminantes específicos en pruebas de atmósfera y suelo.
Grado Grado 2
Porosidad Medio fino
Cantidad 100/paq.
Grosor (métrico) 190 μm
Tipo Papel filtro para análisis cualitativo
Diámetro (imperial) 1,67 in
Diámetro (métrico) 42,5 mm