Learn More
Cytiva™ Membranas de transferencia de nitrocelulosa Whatman™ Protran™: Círculos BA85 Protran de 0,45 μm
Descripción
- Membrana universal para transferencias Western, Southern y Northern blot
- Hidrófilas, por lo que no es necesario prehumedecerlas con metanol
- Alta capacidad de unión y fondo muy bajo para una excelente relación de señal-ruido sin condiciones de lavado estrictas
- Compatibles con los métodos de detección más comunes, incluidos radiactivo, colorimétrico, fluorescente y quimioluminiscente
- Proporcionan una excelente vida útil para proteínas: las proteínas mantienen la actividad de reconocimiento molecular hasta un máximo de cinco años en membranas Protran—
- Hay disponibles tres tamaños de poro: —0,45 μm es perfecto para muestras con mayor peso molecular, 0,2 μm garantiza la unión de las muestras inferiores a 20 kDa, 0,1 μm se utiliza para moléculas inferiores a 7 kDa
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (aplicación) | Adecuadas para detección radioactiva, colorimétrica, fluorescente y quimioluminiscente |
| Capacidad de unión | Alto |
| Diámetro (métrico) | 82 mm |
| Cantidad | 50/paq. |
| Formato | Disco |
| Material | Nitrocelulosa |
| Tamaño de poro | 0,45 μm |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- protran BA 85, 82mm
- Atención
- Sólido inflamable Categoría 2
- H228-Sólido inflamable.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- MIXTURE LIST-Contain: nitrocellulose