Learn More
Cytiva Membranas de transferencia de nitrocelulosa Whatman™ Protran™: BA83 Protran de 0,2 μm
Descripción
- Membrana universal para transferencias Western, Southern y Northern blot
- Hidrófilas, por lo que no es necesario prehumedecerlas con metanol
- Alta capacidad de unión y fondo muy bajo para una excelente relación de señal-ruido sin condiciones de lavado estrictas
- Compatibles con los métodos de detección más comunes, incluidos radiactivo, colorimétrico, fluorescente y quimioluminiscente
- Proporcionan una excelente vida útil para proteínas: las proteínas mantienen la actividad de reconocimiento molecular hasta un máximo de cinco años en membranas Protran—
- Hay disponibles tres tamaños de poro: —0,45 μm es perfecto para muestras con mayor peso molecular, 0,2 μm garantiza la unión de las muestras inferiores a 20 kDa, 0,1 μm se utiliza para moléculas inferiores a 7 kDa
- También disponibles en formatos circulares
Especificaciones
Especificaciones
| Longitud (métrico) | 15 cm |
| Anchura (métrico) | 3 m |
| Para utilizar con (aplicación) | Adecuadas para detección radioactiva, colorimétrica, fluorescente y quimioluminiscente |
| Capacidad de unión | High |
| Cantidad | 1 unidad |
| Formato | Rollo |
| Material | Nitrocelulosa |
| Tamaño de poro | 0,2 μm |
| Tamaño (métrico) | 15 cm x 3 m |