Learn More
Cytiva Filtros de membrana Whatman™ de polietersulfona (PES)
Código de producto. 11388994
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño de poro:
0,8 μm
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. Tamaño de poro unitSize
11388994 0,8 μm paquete de 100
1 options
Código de producto. 11388994 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 111164
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Los filtros de membrana Whatman de polietersulfona (PES) de la división Life Sciences de Cytiva son hidrófilos y estables en pH alcalino, lo que los hace aptos para muestras biológicas y aplicaciones acuosas.
  • La baja unión de proteínas minimiza la adsorción de proteínas no específicas
  • Membrana hidrófila adecuada para aplicaciones acuosas, especialmente en pH alcalino
  • Superficie lisa para un fácil recuento de microorganismos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tamaño de poro 0,8 μm
Diámetro (métrico) 47 mm