Learn More
Cytiva Cápsulas de alta capacidad Whatman™Polycap™ TC
Código de producto. 11374624
Change view
Click to view available options
Área de filtración:
1900 cm2
440 cm2
930 cm2
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Área de filtración unitSize
11374624 440 cm2 cada uno
11384624 930 cm2 cada uno
11304634 1900 cm2 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11374624 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 67153682
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Desarrolladas para la filtración de forma segura y eficaz de soluciones de cultivos biológicos y tisulares críticos. Las cápsulas de alta capacidad Whatman™ Polycap™ TC incluyen membranas de PES para ofrecer un excelente caudal y característic
Contienen dos capas de membrana de polietersulfona: inherentemente hidrófilas, bajo contenido de sustancias extraíbles, caudales excelentes.— Gracias a sus características de bajo nivel de unión de proteínas, estas cápsulas son ideales para su uso con soluciones biológicamente sensibles.
  • Tamaño de poro de 0,8 a 0,2 μm.
  • Área de filtración: 440, 930 o 1 900 cm2
  • El conducto de ventilación vacía cualquier aire para una filtración rápida
  • La salida está protegida para evitar la contaminación por contacto durante la preparación
  • Conexiones de manguera dentada estándar
  • La carcasa de filtro polipropileno resistente puede soportar una presión de funcionamiento máxima de 4,1 bar (60 psi)
  • La fabricación preesterilizada en sala limpia conforme a ISO garantiza la uniformidad del producto
  • Los números de lote estampados garantizan la trazabilidad de todos los componentes importantes
Adecuadas para soluciones acuosas farmacéuticas, medios de cultivo de tejidos, preparación de reactivos, suspensiones de virus, soluciones de recuento de partículas, soluciones de limpieza y lavado.
Compliance
Pass HIMA Challenge Test for Sterilizing Grade Filters to retain >107CFU/cm2 Brevundimonas diminuta per ASTM™ 838-83 and FDA guidelines; microbial retention correlated to 100% integrity testing during manufacturing.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción 36 Filtro de cápsula Polycap TC, 0,8/0,2 μm, estéril, con entrada y salida SB más campana de llenado (1 unidad + FB)
Material (membrana) PES
Tamaño de poro 0,8/0,2 μm
Esterilidad Estéril
Área de filtración 440 cm2
Para utilizar con (aplicación) Adecuadas para soluciones acuosas farmacéuticas, medios de cultivo de tejidos, preparación de reactivos, suspensiones de virus, soluciones de recuento de partículas, soluciones de limpieza y lavado.
Material de la carcasa Polipropileno
Conexión de entrada (métrico) 6 a 10 mm
Estilo de entrada Boquilla escalonada
Presión máxima 4,1 bares (60 psi)
Ajuste de la salida 6 a 10 mm
Estilo de salida Boquilla escalonada