Learn More
Cytiva Cápsulas desechables HD Whatman™ Polycap™: HD 75
Código de producto. 11394604
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño de poro:
0,45 μm
1 μm
5 μm
10 μm
20 μm
Estilo de entrada:
Boquilla escalonada
Manguera dentada
Manguera dentada (HB)
Rosca americana cónica para tubos hembra (FNPT)
Rosca americana cónica para tubos macho (MNPT)
Estilo de salida:
Boquilla escalonada
Manguera dentada
Manguera dentada (HB)
Rosca americana cónica para tubos hembra (FNPT)
Rosca americana cónica para tubos macho (MNPT)
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 5
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño de poro Estilo de entrada Estilo de salida unitSize
11394604 5 μm Boquilla escalonada Boquilla escalonada cada uno
11379124 5 μm Rosca americana cónica para tubos hembra (FNPT) Rosca americana cónica para tubos hembra (FNPT) paquete de 5
11319134 20 μm Manguera dentada (HB) Manguera dentada (HB) paquete de 5
11309134 20 μm Rosca americana cónica para tubos hembra (FNPT) Rosca americana cónica para tubos hembra (FNPT) paquete de 5
10654282 20 μm Boquilla escalonada Boquilla escalonada cada uno
11389124 5 μm Rosca americana cónica para tubos macho (MNPT) Rosca americana cónica para tubos macho (MNPT) paquete de 5
11339134 10 μm Rosca americana cónica para tubos hembra (FNPT) Rosca americana cónica para tubos hembra (FNPT) paquete de 5
11359134 10 μm Manguera dentada Boquilla escalonada paquete de 5
11374604 10 μm Boquilla escalonada Boquilla escalonada cada uno
11364604 1 μm Boquilla escalonada Boquilla escalonada cada uno
11369124 1 μm Rosca americana cónica para tubos hembra (FNPT) Rosca americana cónica para tubos hembra (FNPT) paquete de 5
11359124 0,45 μm Manguera dentada Manguera dentada paquete de 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Código de producto. 11394604 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 67037550
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Ofrece una alta eficiencia de filtración y una excelente pureza de filtrado gracias a sus materiales y métodos de fabricación. Las cápsulas desechables HD Whatman™ Polycap™ se ajustan entre los filtros brutos y los filtros de membrana micropor
  • Integridad comprobable
  • Con rejilla de ventilación
  • Medio filtrante: filtro de polipropileno anisotrópico monofilamento (MAPP)
  • También se pueden esterilizar en autoclave con vapor u óxido de etileno (EtO)
  • Retención (con purga de aire), < 2 ml
  • Presión máxima de 4,1 bar (60 psi)
Filtración de soluciones acuosas, productos biológicos, tintas y pigmentos, emulsiones fotográficas, alimentos y bebidas, disolventes. Ofrece una amplia gama de capacidad entre filtros de papel gruesos y membranas microporosas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Descripción Filtro de cápsulas Polycap HD 75, estéril, 5,0 μm con 1/2 entrada y salida SB (1 unidad)
Material (membrana) Monofilamento de polipropileno anisotrópico
Tamaño de poro 5 μm
Área de filtración 805 cm2
Para utilizar con (aplicación) Filtración de soluciones de alto nivel de residuos y prefiltración de soluciones químicas agresivas. Ofrece una amplia gama de capacidad entre filtros de papel gruesos y membranas microporosas.
Material de la carcasa Polipropileno
Conexión de entrada (imperial) 3/8 a 1/2 in
Conexión de entrada (métrico) Entre 10 y 12 mm
Estilo de entrada Boquilla escalonada
Presión máxima 4,1 bares (60 psi)
Ajuste de la salida 10 a 12 mm (3/8 a 1/2 in)
Estilo de salida Boquilla escalonada