Learn More
Cytiva Cápsulas desechables HD Whatman™ Polycap™: HD 75
Descripción
- Integridad comprobable
- Con rejilla de ventilación
- Medio filtrante: filtro de polipropileno anisotrópico monofilamento (MAPP)
- También se pueden esterilizar en autoclave con vapor u óxido de etileno (EtO)
- Retención (con purga de aire), < 2 ml
- Presión máxima de 4,1 bar (60 psi)
Filtración de soluciones acuosas, productos biológicos, tintas y pigmentos, emulsiones fotográficas, alimentos y bebidas, disolventes. Ofrece una amplia gama de capacidad entre filtros de papel gruesos y membranas microporosas.
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Descripción | Filtro de cápsulas Polycap HD 75, estéril, 20,0 μ 1/2 m, entrada y salida SB (1 unidad) |
| Material (membrana) | Monofilamento de polipropileno anisotrópico |
| Tamaño de poro | 20 μm |
| Área de filtración | 805 cm2 |
| Para utilizar con (aplicación) | Filtración de soluciones de alto nivel de residuos y prefiltración de soluciones químicas agresivas. Ofrece una amplia gama de capacidad entre filtros de papel gruesos y membranas microporosas. |
| Material de la carcasa | Polipropileno |
| Conexión de entrada (imperial) | 3/8 a 1/2 in |
| Conexión de entrada (métrico) | Entre 10 y 12 mm |
| Estilo de entrada | Boquilla escalonada |
| Mostrar más |