Learn More
Cytiva Cápsulas desechables Polycap de Whatman ™ TC 75
Código de producto. 11349154
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño de poro:
0,2/0,1 μm
0,2/0,2 μm
0,6/0,45 μm
1,0/1,0 μm
Estilo de entrada:
1/4-3/8 pulg con salida y entrada dentada SB
3/8-1/2 pulg. Entrada y salida SB de 1/2 pulg. (1 ud.)
3/8-1/2 pulg con entrada dentada SB 1/2
Salida dentada SB de 1/4-3/8 pulg
Estilo de salida:
1/4-3/8 pulg con salida y entrada dentada SB
3/8-1/2 pulg con salida y entrada dentada 1/2 SB
Campana de llenado dentada y salida de 1/4-3/8 pulg
Salida dentada SB de 1/4-3/8 pulg
Salida y entrada dentadas 1/2 SB de 3/8-1/2 pulg
Tamaño de la unidad:
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño de poro Estilo de entrada Estilo de salida unitSize
11349154 0,2/0,2 μm 1/4-3/8 pulg con salida y entrada dentada SB 1/4-3/8 pulg con salida y entrada dentada SB cada uno
11359154 0,2/0,2 μm Salida dentada SB de 1/4-3/8 pulg Campana de llenado dentada y salida de 1/4-3/8 pulg cada uno
11319154 0,2/0,1 μm Salida dentada SB de 1/4-3/8 pulg Salida dentada SB de 1/4-3/8 pulg cada uno
11389154 0,6/0,45 μm 3/8-1/2 pulg con entrada dentada SB 1/2 3/8-1/2 pulg con salida y entrada dentada 1/2 SB cada uno
11309164 1,0/1,0 μm 3/8-1/2 pulg. Entrada y salida SB de 1/2 pulg. (1 ud.) Salida y entrada dentadas 1/2 SB de 3/8-1/2 pulg cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 11349154 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 67147502
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    154.00€
    148.45€ / paquete de 1
    Ahorro 5.55€
    3% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Filtros Polycap TC para la filtración estéril de soluciones acuosas de cultivos de tejidos y biológicas
  • Filtro de doble capa para una larga vida útil y una alta eficacia
  • Estériles y apirógenas
  • Cápsulas de filtración de grado de esterilización
  • Las cápsulas de 0,2μm cumplen con la retención bacteriana según ASTM F838-83
  • Membrana de baja unión de proteínas
  • Hidrófilas; baja contenido de extraíbles
  • Con rejilla de ventilación
  • Medios de filtro: Dos capas de polietersulfona (PES)
Filtración estéril de soluciones de cultivo de tejidos y biológicas Principalmente para soluciones acuosas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Filtro de 75 cápsulas Polycap TC, 0,2/0,2 μm estéril, entrada y salida SB (1 unidad)
Material (membrana) PES
Tamaño de poro 0,2/0,2 μm
Esterilidad Estéril
Área de filtración 930 cm2
Para utilizar con (aplicación) Filtración estéril de soluciones de cultivo de tejidos y biológicas Principalmente para soluciones acuosas
Material de la carcasa Polipropileno
Estilo de entrada 1/4-3/8 pulg con salida y entrada dentada SB
Presión máxima 4,1 bares (60 psi)
Estilo de salida 1/4-3/8 pulg con salida y entrada dentada SB