Learn More
Cytiva Cápsulas desechables Polycap Whatman™: 36TC
Código de producto. 11399144
Change view
Click to view available options
Tamaño de poro:
0,2/0,1 μm
0,2/0,2 μm
0,6/0,45 μm
Estilo de entrada:
1-1/2 in Entrada sanitaria
1/4-3/8 in SB Barb
1/4-3/8 in Tubos SB
1/4-3/8 pulg con entrada dentada SB
MNPT de 1/4
Estilo de salida:
1-1/2 in Salida sanitaria
1/4-3/8 in SB Barb
1/4-3/8 in Tubos SB
Salida dentada SB de 1/4-3/8 pulg
Incluye:
Campana de llenado
Cápsula de filtro únicamente
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 5
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño de poro Estilo de entrada Estilo de salida Incluye unitSize
11399144 0,6/0,45 μm 1/4-3/8 in SB Barb 1/4-3/8 in SB Barb Campana de llenado cada uno
11389144 0,2/0,2 μm MNPT de 1/4 Salida dentada SB de 1/4-3/8 pulg Campana de llenado cada uno
11359144 0,2/0,2 μm 1/4-3/8 in SB Barb 1/4-3/8 in SB Barb Cápsula de filtro únicamente cada uno
11309154 0,6/0,45 μm 1/4-3/8 in SB Barb 1/4-3/8 in SB Barb Cápsula de filtro únicamente cada uno
11349144 0,2/0,2 μm 1/4-3/8 in SB Barb 1/4-3/8 in SB Barb Campana de llenado cada uno
11329144 0,2/0,1 μm 1/4-3/8 pulg con entrada dentada SB Salida dentada SB de 1/4-3/8 pulg Campana de llenado cada uno
11399134 0,2/0,2 μm 1-1/2 in Entrada sanitaria 1-1/2 in Salida sanitaria Cápsula de filtro únicamente paquete de 5
11339144 0,2/0,1 μm 1/4-3/8 in Tubos SB 1/4-3/8 in Tubos SB Cápsula de filtro únicamente cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 11399144 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 67153604
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Filtros Polycap TC para la filtración estéril de soluciones acuosas de cultivos de tejidos y biológicas
  • Filtro de doble capa para una larga vida útil y una alta eficacia
  • Estériles y apirógenas
  • Cápsulas de filtración de grado de esterilización
  • Las cápsulas de 0,2 μm cumplen con la retención bacteriana según ASTM F838-83
  • Membrana de baja unión de proteínas
  • Hidrófilas; baja contenido de extraíbles
  • Con rejilla de ventilación
  • Medios de filtro: Dos capas de polietersulfona (PES)
Aplicaciones:
Filtración estéril de soluciones de cultivo de tejidos y biológicas Principalmente para soluciones acuosas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción 36 Filtro de cápsula Polycap TC, 0,6/0,45 μm, estéril, con entrada y salida SB más campana de llenado (1 unidad + FB)
Material (membrana) PES
Tamaño de poro 0,6/0,45 μm
Esterilidad Estéril
Área de filtración 440 cm2
Para utilizar con (aplicación) Filtración estéril de soluciones de cultivo de tejidos y biológicas Principalmente para soluciones acuosas
Material de la carcasa Polipropileno
Incluye Campana de llenado
Estilo de entrada 1/4-3/8 in SB Barb
Presión máxima 4,1 bares (60 psi)
Estilo de salida 1/4-3/8 in SB Barb
Tipo Cápsula de filtro