Learn More
Cytiva Cápsulas desechables Whatman ™ Polycap, ™ 36 TF
Descripción
- Integridad comprobable
- Flujo bidireccional: algunas aplicaciones pueden requerir orientación
- Medios de filtro: Filtro de membrana de PTFE hidrófoba
Aplicaciones:
Filtración de soluciones orgánicas, soluciones agresivas, aire y gas; también se puede utilizar como ventilación.
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Descripción | Polycap TF 36, 0,2μ m, con entrada MNPT y 0,375 en salida SB (1 unidad) |
| Material (membrana) | PTFE |
| Tamaño de poro | 0,2 μm |
| Área de filtración | 500 cm2 |
| Para utilizar con (aplicación) | Filtración de soluciones orgánicas, soluciones agresivas, aire y gas; también se puede utilizar como ventilación. |
| Material de la carcasa | Polipropileno |
| Estilo de entrada | Rosca para tubería macho National |
| Presión máxima | 4,1 bares (60 psi) |
| Ajuste de la salida | 6 a 10 mm (1/4 a 3/8 in) |
| Mostrar más |