Learn More
Cytiva Cápsulas desechables Whatman ™ Polycap, ™ 36 TF
Código de producto. 11320824
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño de poro:
0,1 μm
0,2 μm
0,45 μm
1 μm
Estilo de entrada:
1-1/2 in Sanitario
Boquilla escalonada
Rosca para tubería hembra National
Rosca para tubería macho National
Estilo de salida:
1-1/2 in Sanitario
Boquilla escalonada
Rosca para tubería hembra National
Cantidad:
1 unidad
Paquete de 5
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 5
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño de poro Estilo de entrada Estilo de salida Cantidad Tamaño de la unidad
11320824 0,2 μm Boquilla escalonada Boquilla escalonada 1 unidad cada uno
11349174 0,2 μm Rosca para tubería macho National Boquilla escalonada 1 unidad cada uno
11319174 0,1 μm Rosca para tubería macho National Boquilla escalonada 1 unidad cada uno
11389174 0,45 μm Rosca para tubería macho National Boquilla escalonada 1 unidad cada uno
11330824 1 μm Boquilla escalonada Boquilla escalonada 1 unidad cada uno
11399174 1 μm Rosca para tubería hembra National Rosca para tubería hembra National Paquete de 5 paquete de 5
11369174 0,45 μm 1-1/2 in Sanitario 1-1/2 in Sanitario Paquete de 5 paquete de 5
11329174 0,2 μm Rosca para tubería hembra National Rosca para tubería hembra National Paquete de 5 paquete de 5
11359174 0,2 μm Boquilla escalonada Boquilla escalonada Paquete de 5 paquete de 5
11309184 1 μm Boquilla escalonada Boquilla escalonada Paquete de 5 paquete de 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Código de producto. 11320824 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 67003602
Fabricado con membrana de PTFE resistente y carcasa de polipropileno. Cápsulas Whatman™ Polycap™ desechables, 36 TF filtra soluciones orgánicas y agresivas, aire y gas.
  • Integridad comprobable
  • Flujo bidireccional: algunas aplicaciones pueden requerir orientación
  • Medios de filtro: Filtro de membrana de PTFE hidrófoba
Aplicaciones:
Filtración de soluciones orgánicas, soluciones agresivas, aire y gas; también se puede utilizar como ventilación.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Descripción Polycap TF 36, 0,2μ m, con 0,375 en entrada y salida SB (1 unidad)
Material (membrana) PTFE
Tamaño de poro 0,2 μm
Área de filtración 500 cm2
Para utilizar con (aplicación) Filtración de soluciones orgánicas, soluciones agresivas, aire y gas; también se puede utilizar como ventilación.
Material de la carcasa Polipropileno
Conexión de entrada (imperial) 1/4 a 3/8 in
Conexión de entrada (métrico) 6 a 9,5 mm
Estilo de entrada Boquilla escalonada
Presión máxima 4,1 bares (60 psi)
Ajuste de la salida 6 a 10 mm (1/4 a 3/8 in)
Estilo de salida Boquilla escalonada
Cantidad 1 unidad