Learn More
Cytiva Cápsulas desechables Polycap Whatman™, 36 AS
Código de producto. 11399084
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño de poro:
0,2 μm
0,45 μm
Estilo de entrada:
0,5 entrada de SB
Entrada de MNPT
Entrada de SB
Rosca americana cónica para tubos hembra (FNPT)
Estilo de salida:
0,5 salida de SB
Rosca americana cónica para tubos hembra (FNPT)
Salida SB más campana de llenado
Salida de SB
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 5
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño de poro Estilo de entrada Estilo de salida Esterilidad Tamaño de la unidad
11399084 0,45 μm Entrada de SB Salida de SB Estéril cada uno
11369084 0,2 μm 0,5 entrada de SB 0,5 salida de SB Estéril cada uno
11379084 0,2 μm Entrada de MNPT Salida de SB Estéril cada uno
10527111 0,2 μm Entrada de SB Salida de SB Estéril cada uno
11329094 0,2 μm Entrada de SB Salida SB más campana de llenado Estéril cada uno
11339094 0,2 μm Rosca americana cónica para tubos hembra (FNPT) Rosca americana cónica para tubos hembra (FNPT) No estéril paquete de 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 11399084 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 67053604
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    73.15€
    67.73€ / paquete de 1
    Ahorro 5.42€
    7% Descuento
En stock
Proporciona una zona de filtración muy efectiva en un tamaño pequeño. Cápsulas desechables AS Whatman™ Polycap, AS 36 filtros grandes volúmenes y muestras difíciles con facilidad.
Recomendado para el filtrado de soluciones acuosas. Combina un prefiltro de microfibra de vidrio (GMF) y una membrana de nailon, además de prolongar la vida útil del filtro y permitir filtrar con mayor facilidad volúmenes más grandes y muestras difíciles.
  • La primera capa (GMF) actúa como un prefiltro para garantizar una membrana más larga (0,2, 0,45 y 1,0 μm) vida útil y mayor eficiencia de filtración.
  • Nylon La capa de membrana es inherentemente hidrófila, tiene bajos niveles de extraíbles, es biosegura y tiene excelentes tasas de flujo.
  • Carcasa termofusionada (sin pegamentos, adhesivos ni materiales extraños).
  • Integridad comprobable mediante métodos de punto de ebullición, descenso de presión o flujo de avance.
  • Proporciona una zona de filtración muy efectiva en un tamaño pequeño.
  • Esterilizables en autoclave; algunas preesterilizadas con radiación gamma.
  • Fabricado en instalaciones de sala limpia bajo ISO Sistemas de Calidad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Descripción Filtro 36 de cápsula Polycap AS, estéril, 0,45 μm, entrada SB y salida SB (1 pc)
Material (membrana) Nailon
Tamaño de poro 0,45 μm
Esterilidad Estéril
Área de filtración 400 cm2
Para utilizar con (aplicación) Filtración de soluciones acuosas (como medios de cultivo celulares, enzimas de suero y agua) y eliminación de bacterias y residuos.
Material de la carcasa Polipropileno
Estilo de entrada Entrada de SB
Presión máxima 4,1 bares (60 psi)
Estilo de salida Salida de SB