Learn More
Cytiva Cápsulas desechables Polycap Whatman™, 36 AS
Descripción
Recomendado para el filtrado de soluciones acuosas. Combina un prefiltro de microfibra de vidrio (GMF) y una membrana de nailon, además de prolongar la vida útil del filtro y permitir filtrar con mayor facilidad volúmenes más grandes y muestras difíciles.
- La primera capa (GMF) actúa como un prefiltro para garantizar una membrana más larga (0,2, 0,45 y 1,0 μm) vida útil y mayor eficiencia de filtración.
- Nylon La capa de membrana es inherentemente hidrófila, tiene bajos niveles de extraíbles, es biosegura y tiene excelentes tasas de flujo.
- Carcasa termofusionada (sin pegamentos, adhesivos ni materiales extraños).
- Integridad comprobable mediante métodos de punto de ebullición, descenso de presión o flujo de avance.
- Proporciona una zona de filtración muy efectiva en un tamaño pequeño.
- Esterilizables en autoclave; algunas preesterilizadas con radiación gamma.
- Fabricado en instalaciones de sala limpia bajo ISO Sistemas de Calidad.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Filtro de cápsula Polycap AS 36 0,2 μm, entrada y salida de FNTP (5 unidades) |
| Material (membrana) | Nailon |
| Tamaño de poro | 0,2 μm |
| Esterilidad | No estéril |
| Área de filtración | 400 cm2 |
| Para utilizar con (aplicación) | Filtración de soluciones acuosas (como medios de cultivo celulares, enzimas de suero y agua) y eliminación de bacterias y residuos. |
| Material de la carcasa | Polipropileno |
| Estilo de entrada | Rosca americana cónica para tubos hembra (FNPT) |
| Presión máxima | 4,1 bares (60 psi) |
| Estilo de salida | Rosca americana cónica para tubos hembra (FNPT) |