Learn More
Cytiva Cápsulas desechables Polycap Whatman™: 150TC
Código de producto. 11369154
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño de poro:
0,2/0,1 μm
0,2/0,2 μm
0,6/0,45 μm
Estilo de salida:
1/2 SB
Salida y entrada dentadas 1/2 SB de 1/4-3/8 pulg
Salida y entrada dentadas 1/2 SB de 3/8-1/2 pulg
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño de poro Estilo de salida Tamaño de la unidad
11369154 0,2/0,2 μm Salida y entrada dentadas 1/2 SB de 1/4-3/8 pulg cada uno
11394624 0,2/0,2 μm Salida y entrada dentadas 1/2 SB de 3/8-1/2 pulg cada uno
11309144 0,6/0,45 μm Salida y entrada dentadas 1/2 SB de 3/8-1/2 pulg cada uno
11389134 0,2/0,1 μm 1/2 SB cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11369154 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 67189502
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    165.00€
    159.00€ / paquete de 1
    Ahorro 6.00€
    3% Descuento
En stock
Filtros Polycap TC para la filtración estéril de soluciones acuosas de cultivos de tejidos y biológicas
  • Filtro de doble capa para una larga vida útil y una alta eficacia
  • Estériles y apirógenas
  • Cápsulas de filtración de grado de esterilización
  • Las cápsulas de 0,2 μm cumplen con la retención bacteriana según ASTM F838-83
  • Membrana de baja unión de proteínas
  • Hidrófilas; baja contenido de extraíbles
  • Con rejilla de ventilación
  • Medios de filtro: Dos capas de polietersulfona (PES)
Aplicaciones:
Filtración estéril de soluciones de cultivo de tejidos y biológicas Principalmente para soluciones acuosas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Filtro de cápsula Polycap TC150, de 0,2/0,2 μm, estéril, con 1/2 en entrada y salida SB más campana de llenado (1 unidad + FB)
Material (membrana) PES
Tamaño de poro 0,2/0,2 μm
Esterilidad Estéril
Área de filtración 1900 cm2
Para utilizar con (aplicación) Filtración estéril de soluciones de cultivo de tejidos y biológicas Principalmente para soluciones acuosas
Material de la carcasa Polipropileno
Presión máxima 4,1 bares (60 psi)
Estilo de salida Salida y entrada dentadas 1/2 SB de 1/4-3/8 pulg