Learn More
Cytiva Bolsa de almacenamiento de plástico con cierre de cremallera Whatman™
Código de producto. 11969134
Cambiar vista
Click to view available options
Material:
Plástico
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. Material Tamaño de la unidad
11969134 Plástico paquete de 100
1 options
Código de producto. 11969134 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 10548232
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    46.25€
    43.55€ / paquete de 100
    Ahorro 2.70€
    5% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Bolsa de almacenamiento con cierre de cremallera para tarjetas almacenadoras de proteínas 903
  • Admite tarjetas de hasta ancho x alto: 95 x 130 mm
  • Ancho x alto: 4 x 6 in. (102 x 152 milímetros)
  • Plástico flexible transparente
  • Paquete de 100
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de tapón Cierre hermético
Color Transparente
Para utilizar con (aplicación) Almacenamiento y archivado de muestras de tarjetas almacenadoras de proteínas Whatman
Material Plástico
N.° por paquete 100
Cantidad 100
Anchura (imperial) 4 in
Altura (imperial) 6 in
Altura (métrico) 152 mm
Tipo de producto Bolsa de almacenamiento con cierre hermético
Anchura (métrico) 102 mm