Learn More
Cytiva Membranas de nailon Whatman™ Nytran™
Código de producto. 11929287
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
20 cm
30 cm
Anchura (métrico):
3 m
Formato:
Rollo
Tamaño de poro:
0,2 μm
0,45 μm
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Anchura (métrico) Formato Tamaño de poro Tamaño de la unidad
11929287 30 cm 3 m Rollo 0,2 μm cada uno
11919287 20 cm 3 m Rollo 0,2 μm cada uno
11939287 20 cm 3 m Rollo 0,45 μm cada uno
10003401 30 cm 3 m Rollo 0,45 μm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11929287 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 10416096
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    690.00€
    628.00€ / paquete de 1
    Ahorro 62.00€
    8% Descuento
En stock
Realiza la colada uniformemente en ambos lados de una matriz de soporte, lo que proporciona una excelente simetría y permite que las membranas permanezcan lisas sin ondulaciones
  • Carga moderada: ideal para aplicaciones que requieren una carga menor como transferencias Southern y Northern blot, elevaciones de placas y colonias, así como transferencias dot y slot—
  • Permite excelentes relaciones señal-ruido
  • Capacidad de unión: > 400μg/cm2
  • Compatible con la detección isotópica y no isotópica
  • Disponible en tamaños de poro de 0,2 μm y 0,45 μm para conseguir una retención óptima de oligonucleótidos y fragmentos de ADN más grandes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Longitud (métrico) 30 cm
Anchura (métrico) 3 m
Para utilizar con (aplicación) Adecuadas para la detección isotópica y no isotópica
Capacidad de unión >400 μg/cm2
Formato Rollo
Material Nailon
Tamaño de poro 0,2 μm
Dimensions (LxW) 300 x 30 cm