Learn More
Cytiva Membranas de nailon Whatman™ Nytran™
Description
- Carga moderada: ideal para aplicaciones que requieren una carga menor como transferencias Southern y Northern blot, elevaciones de placas y colonias, así como transferencias dot y slot—
- Permite excelentes relaciones señal-ruido
- Capacidad de unión: > 400μg/cm2
- Compatible con la detección isotópica y no isotópica
- Disponible en tamaños de poro de 0,2 μm y 0,45 μm para conseguir una retención óptima de oligonucleótidos y fragmentos de ADN más grandes
Specifications
Specifications
| Longitud (métrico) | 30 cm |
| Anchura (métrico) | 3 m |
| Para utilizar con (aplicación) | Adecuadas para la detección isotópica y no isotópica |
| Capacidad de unión | >400 μg/cm2 |
| Formato | Rollo |
| Material | Nailon |
| Tamaño de poro | 0,45 μm |
| Dimensions (LxW) | 30 cm x 3 m |