Learn More
Cytiva™ Membrana hidrófila Whatman™ Nuclepore
Descripción
- Con surcos grabados para el tamaño de poro muy definido y la alta densidad de poro
- Tratada con PVP para hacerla hidrófila
- Bajos niveles de extraíbles, lo que minimiza el riesgo de contaminación de muestras por filtración
- Alta resistencia a productos químicos
- Buena estabilidad térmica
- Ceniza baja y uniforme
- Pesos de tara bajos
- Membrana de superficie plana y lisa para una alta visibilidad de los gránulos
Aplicaciones:
- Bioensayos
- Biología celular
- Análisis ambiental
- Microscopía
- Citología
- Parasitología
- Algunos análisis de aire y oceanografía
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Policarbonato |
| Tamaño de poro | 3 μm |
| Para utilizar con (aplicación) | Bioensayos, biología celular, análisis medioambiental, microscopía, citología, parasitología, determinados análisis de aire y oceanografía |
| Cantidad | 100/paq. |
| Tipo | Membrana hidrófila Nuclepore |
| Diámetro (métrico) | 47 mm |