Learn More
Cytiva Membranas de policarbonato negro Nuclepore™
Código de producto. 11312895
Change view
Click to view available options
Tamaño de poro:
0,2 μm
0,4 μm
0,8 μm
Diámetro (métrico):
25 mm
47 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño de poro Diámetro (métrico) unitSize
11312895 0,2 μm 25 mm paquete de 100
11348994 0,4 μm 25 mm paquete de 100
10012101 0,8 μm 25 mm paquete de 100
10208242 0,2 μm 47 mm paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11312895 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 110656
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Reduce la fluorescencia de fondo como apoyo en la microscopía de epifluorescencia. Los filtros de membrana de policarbonato de 25 mm Whatman™ Nuclepore™ mejoran la visibilidad y ayudan a distinguir microorganismos de otras partículas.
  • Superficie de membrana de policarbonato (PCTE) lisa y cuadriculada que admite eficazmente la enumeración de microorganismos en un recuento de placas estándar
  • Absorción no específica extremadamente baja 
  • Resultados rápidos de recuento de placas estándar
  • Compatible con la técnica de filtro de microscopía de epifluorescencia directa (DEFT), que permite el recuento de los microorganismos directamente en un filtro
  • LA DEFT se puede realizar en menos de media hora, eludiendo el proceso estándar de >24 horas de incubación de una muestra microbiana
  • Los filtros de membrana microscópicos se hacen por medio de grabado (el policarbonato es bombardeado con radiación y tratado químicamente para crear poros de filtro definidos y uniformes)
  • Diseñado para atrapar microbios de manera eficiente; más eficaz que otros medios filtrantes para ciertos microorganismos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Negro
Material Policarbonato
Tamaño de poro 0,2 μm
Para utilizar con (aplicación) Técnica de epifluorescencia, agua potable ultrapura, alimentos, productos lácteos, vino y electrónica clínica
N.° por paquete 100Pack.
Tipo Filtro de membrana
Diámetro (métrico) 25 mm