Learn More
Cytiva Membranas de éster de celulosa mixta no estéril ME 25 Whatman™
Código de producto. 11365364
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro (métrico):
47 mm
50 mm
Color de rejilla:
Blanco
N/D
Negro
Verde/Negro
Tamaño de la rejilla (métrico):
3,1mm
5 mm
missing translation for 'unitSize':
paquete de 100
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Diámetro (métrico) Color de rejilla Tamaño de la rejilla (métrico) missing translation for 'unitSize'
11365364 47 mm Negro 3,1mm paquete de 100
11325394 50 mm Blanco 3,1mm paquete de 100
11375364 50 mm Negro 3,1mm paquete de 100
10292131 47 mm N/D 3,1mm paquete de 100
11365384 47 mm Verde/Negro 3,1mm paquete de 100
11325364 47 mm Negro 5 mm paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 missing translation for 'options'
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11365364 missing translation for 'mfr' Cytiva missing translation for 'supplierNo' 10406812
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    155.00€
    151.00€ / paquete de 100
    Ahorro 4.00€
    2% Descuento
View all promotions
 Artículo restringido
En stock
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Ofrece una mayor adsorción del producto con un alto grado de superficie interna. Whatman™ Las membranas de celulosa mixta ME25 no estériles están disponibles simples para aplicaciones de recuento automático de colonias.
Ofrece una mayor adsorción del producto con un alto grado de superficie interna.Las membranas de éster de celulosa mixta no estéril ME25 Whatman™ están disponibles en forma simple para aplicaciones de recuento automático de colonias, así como en cuadrícula para ayudar en procedimientos de recuento manual.
Compuesto de acetato de celulosa y nitrato de celulosa caracterizado por una superficie lisa y uniforme. El contraste de color proporcionado por la superficie del filtro facilita la detección de partículas y minimiza la fatiga ocular.
  • La superficie (intervalos de 3,1 mm) hace que los filtros sean ideales para el recuento de colonias después de la incubación.
  • La tinta especial no tóxica utilizada está completamente libre de inhibidores de crecimiento bacteriano
  • Fabricado en condiciones estrictamente controladas para salas limpias
  • Tamaño de poro: 0,45 μm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Color Blanco
Material (membrana) MCE
Tamaño de poro 0,45 μm
Esterilidad No estéril
Color de rejilla Negro
Hidrofobicidad Hidrófilo
Incluye Papel intercalado
Capacidad de unión de proteínas Medio
Tamaño de la rejilla (métrico) 3,1mm
Tipo de superficie Rejilla
Temperatura de funcionamiento (imperial) 266 °F
Temperatura de funcionamiento (métrico) 130 °C
Grosor (métrico) 145 μm
Tipo Membrana
Caudal 12,5 seg./100mL/12,5cm2
Diámetro (imperial) 1,85 in
Diámetro (métrico) 47 mm
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • ME25/21, 0.45µm 47mm
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Sólido inflamable Categoría 2
Hazard Statement
  • H228-Sólido inflamable.
Precautionary Statement
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: nitrocellulose