Learn More
Cytiva Membranas de éster de celulosa mixta Whatman™: intervalo WME, tamaño de poro de 0,45 μm
Descripción
Compuesto por membranas de acetato de celulosa y nitrato de celulosa.Membranas de éster de celulosa mixta Whatman™: la gama WME se caracteriza por una superficie más lisa y uniforme que los filtros de nitrocelulosa pura.
- Su superficie cuadriculada (intervalos de 3,1 mm) hace que los filtros sean ideales para el recuento de colonias después de la incubación
- El contraste de color proporcionado por la superficie del filtro también facilita la detección de partículas y minimiza la fatiga ocular.
- La tinta especial no tóxica utilizada está completamente libre de inhibidores de crecimiento bacteriano
- Fabricado en condiciones estrictamente controladas para salas limpias
Información de órdenes
El paquete esterilizable en autoclave tiene 10 sobres de 10 filtros/almohadillas para esterilización en el laboratorio de microbiología.
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Color | Blanco |
| Material (membrana) | MCE |
| Tamaño de poro | 0,45 μm |
| Esterilidad | No estéril |
| Para utilizar con (aplicación) | Trabajo microbiológico, preparación de muestras, estudios microbiológicos, filtración de soluciones acuosas |
| Color de rejilla | Negro |
| Incluye | Papel intercalado |
| Envase | Pack de autoclave |
| Capacidad de unión de proteínas | Medio |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Sólido inflamable Categoría 1