Learn More
Cytiva Membranas de éster de celulosa mixta Whatman™: intervalo WME, tamaño de poro de 0,45 μm
Código de producto. 10756262
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de superficie:
Liso
Rejilla
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Incluye:
Almohadilla
Almohadilla, papel intercalado
Papel intercalado
Cantidad:
100/paq.
1000/pack
200/paq.
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 1000
paquete de 200
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de superficie Esterilidad Incluye Cantidad unitSize
10756262 Rejilla Estéril Papel intercalado 100/paq. paquete de 100
11914544 Rejilla Estéril Papel intercalado 1000/pack paquete de 1000
10153971 Rejilla No estéril Almohadilla 100/paq. paquete de 100
11374824 Liso Estéril Almohadilla 100/paq. paquete de 100
11929207 Rejilla Estéril Papel intercalado 200/paq. paquete de 200
10030461 Rejilla Estéril Almohadilla, papel intercalado 100/paq. paquete de 100
11324834 Rejilla No estéril Papel intercalado 100/paq. paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 10756262 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 7141114
Compuesto por membranas de acetato de celulosa y nitrato de celulosa. Membranas de ésteres de celulosa mixta Whatman™ - la gama WME se caracteriza por una superficie más lisa y uniforme que los filtros de nitrocelulosa pura.
Compuesto por membranas de acetato de celulosa y nitrato de celulosa.Membranas de éster de celulosa mixta Whatman™: la gama WME se caracteriza por una superficie más lisa y uniforme que los filtros de nitrocelulosa pura.
  • Su superficie cuadriculada (intervalos de 3,1 mm) hace que los filtros sean ideales para el recuento de colonias después de la incubación
  • El contraste de color proporcionado por la superficie del filtro también facilita la detección de partículas y minimiza la fatiga ocular.
  • La tinta especial no tóxica utilizada está completamente libre de inhibidores de crecimiento bacteriano
  • Fabricado en condiciones estrictamente controladas para salas limpias
Información de órdenes
El paquete esterilizable en autoclave tiene 10 sobres de 10 filtros/almohadillas para esterilización en el laboratorio de microbiología.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Color Blanco
Material (membrana) MCE
Tamaño de poro 0,45 μm
Esterilidad Estéril
Para utilizar con (aplicación) Trabajo microbiológico, preparación de muestras, estudios microbiológicos, filtración de soluciones acuosas
Color de rejilla Negro
Incluye Papel intercalado
Envase Envasado individual
Capacidad de unión de proteínas Medio
Cantidad 100/paq.
Tamaño de la rejilla (métrico) 3,1mm
Tipo de superficie Rejilla
Temperatura de funcionamiento (imperial) 266 °F
Temperatura de funcionamiento (métrico) 130 °C
Diámetro (imperial) 1,85 in
Diámetro (métrico) 47 mm
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • WME, white/black grid 3.1mm, 0.45µm, 47mm, sterile, without pad
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Sólido inflamable Categoría 1
  • Sólido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H228-Sólido inflamable.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: nitrocellulose