Learn More
Cytiva Membranas de ésteres de celulosa mixta Whatman™, gama WME, 0,8 μm
Código de producto. 11334834
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño de poro:
0,8 μm
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. Tamaño de poro Tamaño de la unidad
11334834 0,8 μm paquete de 100
1 options
Código de producto. 11334834 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 7148002
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    273.00€
    255.00€ / paquete de 100
    Ahorro 18.00€
    6% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Compuesto por membranas de acetato de celulosa y nitrato de celulosa. Membranas de ésteres de celulosa mixta Whatman™ - la gama WME se caracteriza por una superficie más lisa y uniforme que los filtros de nitrocelulosa pura.
Compuesto por membranas de acetato de celulosa y nitrato de celulosa.Membranas de éster de celulosa mixta Whatman™: la gama WME se caracteriza por una superficie más lisa y uniforme que los filtros de nitrocelulosa pura.
  • Su superficie cuadriculada (intervalos de 3,1 mm) hace que los filtros sean ideales para el recuento de colonias después de la incubación
  • El contraste de color proporcionado por la superficie del filtro también facilita la detección de partículas y minimiza la fatiga ocular.
  • La tinta especial no tóxica utilizada está completamente libre de inhibidores de crecimiento bacteriano
  • Fabricado en condiciones estrictamente controladas para salas limpias
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Color Blanco
Material Éster de celulosa mixta
Material (membrana) WME
Tamaño de poro 0,8 μm
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Trabajo microbiológico, preparación de muestras, estudios microbiológicos, filtración de soluciones acuosas
Color de rejilla Negro
Incluye Almohadilla
Capacidad de unión de proteínas Medio
Cantidad 100/paq.
Tamaño de la rejilla (métrico) 3,1mm
Tipo de superficie Rejilla
Temperatura de funcionamiento (imperial) 266 °F
Temperatura de funcionamiento (métrico) 130 °C
Tipo Rejilla blanca/negra
Diámetro (imperial) 0,98 in
Diámetro (métrico) 25 mm
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • WME, white/black grid 3.1mm, 0.8µm, 25mm
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Sólido inflamable Categoría 1
  • Sólido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H228-Sólido inflamable.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: nitrocellulose