Learn More
Cytiva Membrana de ésteres de celulosa mixta Whatman™ ME24
Código de producto. 11355374
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro (métrico):
4,7 cm
47 mm
5 cm
Tipo de superficie:
Liso
Rejilla
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro (métrico) Tipo de superficie Tamaño de la unidad
11355374 5 cm Rejilla paquete de 100
11345374 4,7 cm Rejilla paquete de 100
11315324 47 mm Liso paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11355374 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 10406972
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    183.00€
    168.00€ / paquete de 100
    Ahorro 15.00€
    8% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Recomendado para la mayoría de las aplicaciones rutinarias
  • Su superficie cuadriculada (intervalos de 3,1 mm) hace que los filtros sean ideales para el recuento de colonias después de la incubación
  • La tinta especial no tóxica utilizada está completamente libre de inhibidores de crecimiento bacteriano
  • Fabricado en condiciones estrictamente controladas para salas limpias
  • Tamaño de poro: 0,2 μm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Color Blanco
Material (membrana) MCE
Tamaño de poro 0,2 μm
Esterilidad Estéril
Para utilizar con (aplicación) Para la evaluación cuantitativa de recuentos de microorganismos
Grado ME 24
Color de rejilla Negro
Hidrofobicidad Hidrófilo
Incluye Papel intercalado
Capacidad de unión de proteínas Medio
Tamaño de la rejilla (métrico) 0,31cm
Tipo de superficie Rejilla
Temperatura de funcionamiento (imperial) 266 °F
Temperatura de funcionamiento (métrico) 130 °C
Tipo Membrana
Caudal 20 s/100 ml/12,5 cm2
Diámetro (imperial) 1,96 in
Diámetro (métrico) 5 cm
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • ME24/21 ST, 0.2µm 50mm
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Sólido inflamable Categoría 1
  • Sólido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H228-Sólido inflamable.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: nitrocellulose