Learn More
Cytiva™ Membranas de ésteres de celulosa mixta Whatman™
Descripción
Alto grado de área de superficie interna para una mayor absorción de productos
- Excelente contraste para facilitar la detección de partículas
- Las rejillas no son tóxicas y no inhiben el crecimiento bacteriano, asegurando la integridad de la muestra.
- Las membranas negras lisas y negras con rejilla tienen una mezcla de nitrato de celulosa y acetato de celulosa.
- Mayor capacidad de carga de suciedad
- Biológicamente inertes con buena estabilidad térmica
- Sin surfactantes que contaminen las muestras
- La estructura uniforme y microporosa de la membrana proporciona altos caudales
- La tinta especial no tóxica utilizada está completamente libre de inhibidores de crecimiento bacteriano
- Fabricado en condiciones estrictamente controladas para salas limpias
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Material (membrana) | MCE |
| Tamaño de poro | 3 μm |
| Esterilidad | Estéril |
| Color de rejilla | Sin rejilla |
| Incluye | Papel intercalado |
| Capacidad de unión de proteínas | Medio |
| Cantidad | 100/paq. |
| Temperatura de funcionamiento (imperial) | 266 °F |
| Temperatura de funcionamiento (métrico) | 130 °C |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- ME29 ST, 3.0µm 50mm
- Atención
- Sólido inflamable Categoría 1
- Sólido inflamable Categoría 2
- H228-Sólido inflamable.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- MIXTURE LIST-Contain: nitrocellulose