Learn More
Cytiva Membrana de ésteres de celulosa mixta Whatman™
Código de producto. 11355384
Change view
Click to view available options
Tamaño de poro:
0,2 μm
0,45 μm
0,6 μm
0,8 μm
Diámetro (métrico):
4,7 cm
47 mm
50 mm
Color:
Blanco
Negro
Verde
Tipo de membrana:
ME24
ME25
ME25/21 ST
ME25/21 STL
ME25/31
ME25/41
ME25/41 STL
ME26
ME27
ME29
ME30
Tamaño de la unidad:
1000 PCS
paquete de 100
paquete de 400
18 product options available for selection
Product selection table with 18 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño de poro Diámetro (métrico) Color Tipo de membrana unitSize
11355384 0,2 μm 50 mm Blanco ME24 paquete de 400
11385374 0,45 μm 50 mm Blanco ME25/21 STL paquete de 400
11395364 0,45 μm 47 mm Blanco ME25/21 ST paquete de 100
11305374 0,45 μm 4,7 cm Blanco ME25 1000 PCS
11315374 0,45 μm 50 mm Blanco ME25/21 ST paquete de 100
11305384 0,45 μm 4,7 cm Negro ME25/31 paquete de 400
11315384 0,45 μm 50 mm Negro ME25/31 paquete de 400
11325384 0,45 μm 4,7 cm Verde ME25/41 STL paquete de 400
11335384 0,45 μm 50 mm Verde ME25/41 STL paquete de 400
11385384 0,45 μm 4,7 cm Verde ME25/41 paquete de 100
11395384 0,45 μm 50 mm Verde ME25/41 paquete de 100
11982006 0,2 μm 4,7 cm Blanco ME24 paquete de 400
11395374 0,45 μm 50 mm Blanco ME25 paquete de 400
11949217 0,8 μm 50 mm Blanco ME27 paquete de 400
11375024 0,8 μm 47 mm Negro ME29 paquete de 400
11305034 0,8 μm 50 mm Negro ME30 paquete de 400
11979217 0,6 μm 4,7 cm Negro ME26 paquete de 400
11375374 0,45 μm 47 mm Blanco ME25/21 STL paquete de 400
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
18 options
Código de producto. 11355384 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 10408714
Los™ filtros de membrana Whatman Mixed Cellulose Ester son biológicamente inertes y ofrecen un alto grado de superficie interna para una mayor adsorción del producto.
  • Hay disponibles opciones estériles para aplicaciones críticas
  • Excelente contraste para facilitar la detección de partículas
  • Las rejillas no son tóxicas y no inhiben el crecimiento bacteriano, asegurando la integridad de la muestra
  • Las membranas negras lisas y negras con rejilla tienen una mezcla de celulosa nitrato y acetato de celulosa
  • Mayor capacidad de carga de suciedad
  • Biológicamente inertes con buena estabilidad térmica
  • Sin surfactantes que contaminen las muestras
  • La estructura uniforme y microporosa de la membrana proporciona altos caudales
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Color Blanco
Material MCE
Tamaño de poro 0,2 μm
Esterilidad Estéril
Color de rejilla Negro
Hidrofobicidad Hidrófilo
Tipo de membrana ME24
N.° por paquete 400
Capacidad de unión de proteínas Medio
Tamaño de la rejilla (métrico) 0,31cm
Tipo de superficie Rejilla
Temperatura de funcionamiento (imperial) 266 °F
Temperatura de funcionamiento (métrico) 130 °C
Tipo Filtro de membrana
Diámetro (métrico) 50 mm
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Sólido inflamable Categoría 1
  • Sólido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H228-Sólido inflamable.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: nitrocellulose