Learn More
Cytiva Círculo de éster de celulosa mixta (ME28) Whatman™
Código de producto. 11939217
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño de poro:
1,2 μm
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. Tamaño de poro Tamaño de la unidad
11939217 1,2 μm paquete de 100
1 options
Código de producto. 11939217 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 10408472
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    269.00€
    260.00€ / paquete de 100
    Ahorro 9.00€
    3% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-10-2026
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Color Verde/Negro
Material Éster de celulosa mixta
Material (membrana) ME 28
Tamaño de poro 1,2 μm
Esterilidad Estéril
Para utilizar con (aplicación) Para la evaluación cuantitativa de recuentos de microorganismos
Hidrofobicidad Hidrófilo
Incluye Papel intercalado
Capacidad de unión de proteínas Medio
Tamaño de la rejilla (métrico) 0,31cm
Tipo de superficie Rejilla
Temperatura de funcionamiento (imperial) 266 °F
Temperatura de funcionamiento (métrico) 130 °C
Tipo Filtro de membrana
Caudal 1,2 seg./100 ml/12,5 cm2
Diámetro (imperial) 1,96 in
Diámetro (métrico) 5 cm
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • ME28/41 ST, 1.2µm 50mm
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Sólido inflamable Categoría 1
  • Sólido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H228-Sólido inflamable.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: nitrocellulose