Learn More
Cytiva™ Membranas Whatman MicroPlus™
Descripción
El método de filtración por membrana (MF) es excelente para la determinación y enumeración de contaminantes microbianos.
- Filtros de membrana especiales hechos de nitrato de celulosa desarrollados para microbiología control de calidad
- Alta resistencia mecánica
- Caudal alto
- Estéril, envasado individualmente
- Todos los filtros de membrana tienen una rejilla de alto contraste (3,1 mm)
- Tipo STL en cajas dispensadoras para una fácil extracción y seguridad Manipulación con el Membrane-Butler
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Blanco |
| Material (membrana) | Nitrato de celulosa |
| Tamaño de poro | 0,45 μm |
| Esterilidad | Estéril |
| Código de filtro | Microplus-21ST |
| Para utilizar con (aplicación) | Control de calidad microbiológica |
| Color de rejilla | Negro |
| Tamaño de la rejilla (métrico) | 31 mm |
| Tipo de superficie | Rejilla |
| Diámetro (métrico) | 47 mm |