Learn More
Cytiva Dedales de vidrio de alta pureza Whatman™
Código de producto. 11390384
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
90 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 25
Código de producto. Longitud (métrico) Tamaño de la unidad
11390384 90 mm paquete de 25
1 options
Código de producto. 11390384 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 2814259
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    220.00€
    205.00€ / paquete de 25
    Ahorro 15.00€
    6% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-04-2027
Se utilizan para el control de la contaminación cuando es necesario un análisis de gases ácidos y calientes. Los dedales de vidrio de alta pureza Whatman™ se han diseñado para adaptarse a la mayoría de unidades de extracción Soxhlet y se pueden util
Características 
  • Sin ligantes ni aditivos
  • Cónico
  • Dimensiones: 25 × 90mm
  • Retención nominal de partículas: 0,8 μm 
 Vidrio de alta pureza
  • 100 % de microfibra de vidrio de borosilicato (HP-GF)
  • Resisten temperaturas de hasta 500 °C
 Aplicaciones
  • Análisis de gases calientes y ácidos durante el control de emisiones y el control de gases de chimeneas
  • Análisis de residuos de pesticidas mediante extracción Soxhlet
  • Determinación del contenido de aceite/grasa de los alimentos
  • Análisis de aceite y grasa en residuos sólidos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Los dedales de microfibra de vidrio de borosilicato 100 % (HP-GF) Whatman de GE están diseñados para adaptarse a la mayoría de las unidades de extracción Soxhlet. Son muy adecuados para el control de la contaminación cuando es necesario un análisis de gases ácidos y calientes.
Diámetro (imperial) interior 0,98 in
Diámetro interior (métrico) 25 mm
Diámetro exterior (métrico) 25 mm
Material Fibras de vidrio borosilicatado
Grosor de pared 1,7 mm
Para utilizar con (aplicación) Control de gases de chimeneas.Extracción Soxhlet.Análisis de residuos de pesticidas.Determinación del contenido de aceite/grasa de los alimentos.Análisis de aceite y grasa en los residuos sólidos.
Grado HP-GF
Para utilizar con (equipo) Para extractores Soxhlet
Longitud (imperial) 3,54 in
Longitud (métrico) 90 mm
Temperatura máxima 500 °C
Tipo de producto Dedal de extracción
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • FILTER GLASS CIRCLE
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: glass, oxide, chemicals
  • UNKNOWN ACUTE-100% de la mezcla consiste en uno o varios componentes de toxicidad aguda desconocida.
  • UNKNOWN AQUATIC-Contiene 100% de componentes de toxicidad desconocida para el medio ambiente acuático.