Learn More
Cytiva Dedales de extracción de celulosa de alto rendimiento Whatman™
Código de producto. 16488603
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
200 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 25
Código de producto. Longitud (métrico) unitSize
16488603 200 mm paquete de 25
1 options
Código de producto. 16488603 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 2810902
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricados con línter de algodón de celulosa alfa de alta calidad para uso de alto rendimiento en sistemas de extractor Soxhlet automatizados. Para análisis de gases residuales y de aire.
  • Se utiliza en una amplia variedad de estudios de extracción sólidos-líquidos, incluidos los análisis de lípidos y pesticidas en muestras de alimentos y suelos
  • El grosor de la pared de los dedales estándar es de 1-1,5 mm para soportar las necesidades de las aplicaciones
  • Excelente resistencia mecánica y retención
  • Doble grosor de pared para una mayor rigidez
  • Apta para temperaturas de hasta 120 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 25/Paq.
Diámetro exterior (métrico) 90 mm
Material Celulosa
Grosor de pared 2 mm
Para utilizar con (aplicación) Estudios de extracción sólidos-líquidos
Para utilizar con (equipo) Sistemas de extractor Soxhlet automatizados
Longitud (métrico) 200 mm
Temperatura máx. (imperial) 248 °F
Temperatura máxima 120 °C
Tipo de producto dedal