Learn More
Cytiva Whatman™ GV 025 Series Glass Vacuum Filtration Manifold
Código de producto. 11334934
Change view
Click to view available options
Diámetro del filtro (métrico):
25 mm
45 mm
Línea de productos:
GV 025/0
GV 025/2
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro del filtro (métrico) Línea de productos unitSize
11334934 25 mm GV 025/2 cada uno
11349274 45 mm GV 025/0 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11334934 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 10441200
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Whatman™ GV 025 Series Glass Vacuum Filtration Manifold is chemically resistant to most aqueous and organic solutions, and is resistant to acids and caustic solutions. It is autoclavable, can be sterilized in dry heat to 180°C, and is usable up to 200°C.
Químicamente resistente a la mayoría de disolventes orgánicos y acuosos, incluidos ácidos y soluciones cáusticas.
  • Fabricado con vidrio de borosilicato
  • Juntas de silicona y PTFE
  • Filtro de frita de vidrio D2
  • Conexión de manguera de rosca de POM RD14
  • Se puede utilizar hasta 200 °C.
  • Esterilizable en autoclave y se puede esterilizar en calor seco a 180 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Conectores POM, rosca RD14
Desechables Reutilizable
Tipo de filtro Frit Filter
Para utilizar con (equipo) GV 025 Replacement Parts
Material Vidrio
Material (membrana) Vidrio
Volumen de muestra 60 mL
Esterilidad No estéril
Área de filtración 3,1 cm2
Para utilizar con (aplicación) Filtración en vacío
Material del embudo Vidrio de borosilicato
Línea de productos GV 025/2
Cantidad 1/paq.
Temperatura máx. (imperial) 392°F
Temperatura máx. (métrico) 200 °C
Tipo Dispositivo de filtro de vacío de vidrio GV 025/2
Volumen (métrico) 250 mL
Receptor de volumen (métrico) 250 mL
Volumen superior (métrico) 60 mL
Altura (métrico) 210/335 mm
Diámetro (métrico) 20 mm (Prefilter)
Diámetro del filtro (métrico) 25 mm
Diámetro de la membrana (métrico) 4,5 cm